Tisk…
N-Methyl-1H-1,3-benzodiazol-2-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR917990-1G OR917990-250MG
APOSOR917990-1GEA 7870 CZK
APOSOR917990-1G APOSOR917990-250MG
N-Methyl-1H-1,3-benzodiazol-2-amine 95%
N-Methyl-1H-1,3-benzodiazol-2-amine
Vzorec: C₈H₉N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00524803
CAS číslo: 17228-38-5