Tisk…

Fmoc-L-Arg(Me)2(Pbf)-OH

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR917976-1G OR917976-250MG
APOSOR917976-1GEA 24600 CZK
APOSOR917976-1G APOSOR917976-250MG
Fmoc-L-Arg(Me)2(Pbf)-OH
Fmoc-L-Arg(Me)2(Pbf)-OH
Vzorec: C₃₆H₄₄N₄O₇S
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD15141977
CAS číslo: 1185841-84-2

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR