Tisk…
Ethyl 6-oxo-1,6-dihydropyridazine-3-carboxylate 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR917961-1G OR917961-250MG
APOSOR917961-1GEA 0 CZK
APOSOR917961-1G APOSOR917961-250MG
Ethyl 6-oxo-1,6-dihydropyridazine-3-carboxylate 96%
Ethyl 6-oxo-1,6-dihydropyridazine-3-carboxylate
Vzorec: C₇H₈N₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00160459
CAS číslo: 63001-31-0