Tisk…
5-Bromo-2-hydroxy-3-methylbenzonitrile 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR917916-1G OR917916-250MG OR917916-5G
APOSOR917916-1GEA 3110 CZK
APOSOR917916-1G APOSOR917916-250MG APOSOR917916-5G
5-Bromo-2-hydroxy-3-methylbenzonitrile 95+%
5-Bromo-2-hydroxy-3-methylbenzonitrile
Vzorec: C₈H₆BrNO
MW: 212.043 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08457442
CAS číslo: 913191-20-5