Tisk…
2,5-Dichlorobenzyl cyanide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR917907-25G OR917907-100G
APOSOR917907-25GEA 1870 CZK
APOSOR917907-25G APOSOR917907-100G
2,5-Dichlorobenzyl cyanide 98%
2,5-Dichlorobenzyl cyanide
Vzorec: C₈H₅Cl₂N
MW: 186,038 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02671209
CAS číslo: 3218-50-6