Tisk…
4-Amino-2-chloropyridin-3-ol 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR917900-100MG OR917900-250MG
APOSOR917900-100MGEA 1290 CZK
APOSOR917900-100MG APOSOR917900-250MG
4-Amino-2-chloropyridin-3-ol 95+%
4-Amino-2-chloropyridin-3-ol
Vzorec: C₅H₅ClN₂O
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD16606120
CAS číslo: 1227508-94-2