Tisk…
trans-4-(Acetamidomethyl)cyclohexanecarboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR917890-1G OR917890-5G
APOSOR917890-1GEA 6290 CZK
APOSOR917890-1G APOSOR917890-5G
trans-4-(Acetamidomethyl)cyclohexanecarboxylic acid 95%
trans-4-(Acetamidomethyl)cyclohexanecarboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₁₇NO₃
MW: 199,247 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00626152
CAS číslo: 20704-66-9