2,7-Diazaspiro[4.5]decan-3-one 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR917833-100MG
OR917833-250MG
APOSOR917833-100MGEA
3060
CZK
APOSOR917833-100MG
APOSOR917833-250MG
2,7-Diazaspiro[4.5]decan-3-one 95+%
2,7-Diazaspiro[4.5]decan-3-one
Vzorec:
C₈H₁₄N₂O MW: 154,21 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD12406549 CAS číslo: 1158750-89-0 |