7-Chloro-L-tryptophan 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
(S)-2-Amino-3-(7-chloro-1H-indol-3-yl)propanoic acid
OR917825-250MG
OR917825-500MG
APOSOR917825-250MGEA
16770
CZK
APOSOR917825-250MG
APOSOR917825-500MG
7-Chloro-L-tryptophan 97%
7-Chloro-L-tryptophan
Vzorec:
C₁₁H₁₁ClN₂O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09264322 CAS číslo: 73945-46-7 |