Tisk…
(R)-2,4,6-Trimethylbenzenesulphinamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR917824-1G OR917824-250MG
APOSOR917824-1GEA 58850 CZK
APOSOR917824-1G APOSOR917824-250MG
(R)-2,4,6-Trimethylbenzenesulphinamide 97%
(R)-2,4,6-Trimethylbenzenesulphinamide
Vzorec: C₉H₁₃NOS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11707206
CAS číslo: 446021-73-4