Tisk…
Benzofuran-6-carboxylic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR917818-25G
APOSOR917818-25GEA 5790 CZK
APOSOR917818-25G
Benzofuran-6-carboxylic acid 98%
Benzofuran-6-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₆O₃
MW: 162,142 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01006751
CAS číslo: 77095-51-3