4-Methylbenzoyl cyanide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR917809-1G
OR917809-250MG
APOSOR917809-1GEA
9330
CZK
APOSOR917809-1G
APOSOR917809-250MG
4-Methylbenzoyl cyanide 95%
4-Methylbenzoyl cyanide
Vzorec:
C₉H₇NO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00182410 CAS číslo: 14271-73-9 |