Tisk…
Ethyl 1H-1,2,3-triazole-4-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR917782-1G
APOSOR917782-1GEA 2070 CZK
APOSOR917782-1G
Ethyl 1H-1,2,3-triazole-4-carboxylate 95%
Ethyl 1H-1,2,3-triazole-4-carboxylate
Vzorec: C₅H₇N₃O₂
MW: 141,128 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08669518
CAS číslo: 40594-98-7