Tisk…
3-Methyl-5-p-tolyl-1H-pyrazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR917708-1G OR917708-250MG
APOSOR917708-1GEA 12400 CZK
APOSOR917708-1G APOSOR917708-250MG
3-Methyl-5-p-tolyl-1H-pyrazole 95%
3-Methyl-5-p-tolyl-1H-pyrazole
Vzorec: C₁₁H₁₂N₂
MW: 172,226 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08446306
CAS číslo: 90861-52-2