Tisk…
2-(4-Bromophenyl)furan 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9177-1G OR9177-250MG
APOSOR9177-1GEA 6550 CZK
APOSOR9177-1G APOSOR9177-250MG
2-(4-Bromophenyl)furan 97%
2-(4-Bromophenyl)furan
Vzorec: C₁₀H₇BrO
MW: 223,066 g/mol
Bod tání: 83…84,5 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07775614
CAS číslo: 14297-34-8