3-(tert-Butyl)-4-hydroxybenzonitrile 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR917655-1G
OR917655-250MG
APOSOR917655-1GEA
4200
CZK
APOSOR917655-1G
APOSOR917655-250MG
3-(tert-Butyl)-4-hydroxybenzonitrile 96%
3-(tert-Butyl)-4-hydroxybenzonitrile
Vzorec:
C₁₁H₁₃NO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD16999179 CAS číslo: 4910-04-7 |