Tisk…
4-Methyl-2-oxo-2H-chromene-7-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR917609-1G OR917609-250MG
APOSOR917609-1GEA 20270 CZK
APOSOR917609-1G APOSOR917609-250MG
4-Methyl-2-oxo-2H-chromene-7-carbaldehyde 95%
4-Methyl-2-oxo-2H-chromene-7-carbaldehyde
Vzorec: C₁₁H₈O₃
MW: 188,179 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00582536
CAS číslo: 53183-53-2