Tisk…
5-(Hydroxymethyl)-1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (1-Methyl-3-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)methanol
OR9176-1G OR9176-250MG
APOSOR9176-1GEA 4770 CZK
APOSOR9176-1G APOSOR9176-250MG
5-(Hydroxymethyl)-1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazole
5-(Hydroxymethyl)-1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazole
Vzorec: C₁₁H₁₂N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08271942
CAS číslo: 864068-97-3