Tisk…
Methyl 3-cyano-4-hydroxybenzoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR917547-1G OR917547-250MG
APOSOR917547-1GEA 6910 CZK
APOSOR917547-1G APOSOR917547-250MG
Methyl 3-cyano-4-hydroxybenzoate 95%
Methyl 3-cyano-4-hydroxybenzoate
Vzorec: C₉H₇NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13248596
CAS číslo: 156001-68-2