1-Ethyl-1H-imidazole-5-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR917546-1G
OR917546-250MG
APOSOR917546-1GEA
5360
CZK
APOSOR917546-1G
APOSOR917546-250MG
1-Ethyl-1H-imidazole-5-carboxylic acid 95%
1-Ethyl-1H-imidazole-5-carboxylic acid
Vzorec:
C₆H₈N₂O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08445747 CAS číslo: 71925-11-6 |