2-Methyl-5,6,7,8-tetrahydroquinazolin-4-ol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR917525-1G
OR917525-5G
APOSOR917525-1GEA
2940
CZK
APOSOR917525-1G
APOSOR917525-5G
2-Methyl-5,6,7,8-tetrahydroquinazolin-4-ol 95%
2-Methyl-5,6,7,8-tetrahydroquinazolin-4-ol
Vzorec:
C₉H₁₂N₂O MW: 164,204 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD16872923 CAS číslo: 19178-21-3 |