Tisk…
Methyl 3-(cyclopropylamino)propanoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR917489-1G OR917489-250MG
APOSOR917489-1GEA 17360 CZK
APOSOR917489-1G APOSOR917489-250MG
Methyl 3-(cyclopropylamino)propanoate 95%
Methyl 3-(cyclopropylamino)propanoate
Vzorec: C₇H₁₃NO₂
MW: 143,184 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11651272
CAS číslo: 77497-84-8