Tisk…
4-(Dimethylamino)phenol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR917462-25G OR917462-5G
APOSOR917462-25GEA 6450 CZK
APOSOR917462-25G APOSOR917462-5G
4-(Dimethylamino)phenol 97%
4-(Dimethylamino)phenol
Vzorec: C₈H₁₁NO
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD01707548
CAS číslo: 619-60-3