Tisk…
6-Chloro-4-nitro-1H-indazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR917449-1G OR917449-250MG
APOSOR917449-1GEA 3610 CZK
APOSOR917449-1G APOSOR917449-250MG
6-Chloro-4-nitro-1H-indazole 95%
6-Chloro-4-nitro-1H-indazole
Vzorec: C₇H₄ClN₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07781380
CAS číslo: 885519-50-6