Tisk…
1-Allyl-1H-benzimidazole-2-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR917409-1G OR917409-250MG
APOSOR917409-1GEA 11380 CZK
APOSOR917409-1G APOSOR917409-250MG
1-Allyl-1H-benzimidazole-2-carbaldehyde 95%
1-Allyl-1H-benzimidazole-2-carbaldehyde
Vzorec: C₁₁H₁₀N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04355428
CAS číslo: 118482-14-7