Tisk…
5-Hydroxy-4-methyl-2(5H)furanone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR917392-1G OR917392-5G OR917392-25G
APOSOR917392-1GEA 0 CZK
APOSOR917392-1G APOSOR917392-5G APOSOR917392-25G
5-Hydroxy-4-methyl-2(5H)furanone 95%
5-Hydroxy-4-methyl-2(5H)furanone
Vzorec: C₅H₆O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07782086
CAS číslo: 40834-42-2