Tisk…
2,5-Dichloroquinoline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR917331-1G
APOSOR917331-1GEA 1660 CZK
APOSOR917331-1G
2,5-Dichloroquinoline 95%
2,5-Dichloroquinoline
Vzorec: C₉H₅Cl₂N
MW: 198,049 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00832074
CAS číslo: 59412-12-3