3-[(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)methyl]benzyl alcohol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
{3-[(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)methyl]phenyl}methanol
OR9173-1G
OR9173-250MG
APOSOR9173-1GEA
5200
CZK
APOSOR9173-1G
APOSOR9173-250MG
3-[(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)methyl]benzyl alcohol 95%
3-[(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)methyl]benzyl alcohol
Vzorec:
C₁₀H₁₁N₃O MW: 189.214 g/mol Bod tání: 56…59 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08271929 CAS číslo: 871825-54-6 UN: 1325 ADR: 4.1 III |