Tisk…
Thieno[2,3-c]pyridine-2-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR917276-1G OR917276-250MG
APOSOR917276-1GEA 18490 CZK
APOSOR917276-1G APOSOR917276-250MG
Thieno[2,3-c]pyridine-2-carbaldehyde 95%
Thieno[2,3-c]pyridine-2-carbaldehyde
Vzorec: C₈H₅NOS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11052828
CAS číslo: 203922-18-3