Tisk…
sec-Butyl chloroformate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR917261-1G OR917261-25G OR917261-5G
APOSOR917261-1GEA 4140 CZK
APOSOR917261-1G APOSOR917261-25G APOSOR917261-5G
sec-Butyl chloroformate 95%
sec-Butyl chloroformate
Vzorec: C₅H₉ClO₂
MW: 136.577 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00043796
CAS číslo: 17462-58-7