3,4-Dichloro-5-nitropyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR917240-1G
APOSOR917240-1GEA
1490
CZK
APOSOR917240-1G
3,4-Dichloro-5-nitropyridine 95%
3,4-Dichloro-5-nitropyridine
Vzorec:
C₅H₂Cl₂N₂O₂ MW: 192,988 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09910258 CAS číslo: 56809-84-8 |