Tisk…
[4-(Pyridin-2-yl)phenyl]methanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-[4-(Hydroxymethyl)phenyl]pyridine, 4-(Pyridin-2-yl)benzyl alcohol
OR9172-1G
APOSOR9172-1GEA 9060 CZK
APOSOR9172-1G
[4-(Pyridin-2-yl)phenyl]methanol 97%
[4-(Pyridin-2-yl)phenyl]methanol
Vzorec: C₁₂H₁₁NO
MW: 185,222 g/mol
Bod tání: 49…51 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04116292
CAS číslo: 98061-39-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III