2,2-Dimethylbut-3-ynoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR917188-1G
APOSOR917188-1GEA
4930
CZK
APOSOR917188-1G
2,2-Dimethylbut-3-ynoic acid 95%
2,2-Dimethylbut-3-ynoic acid
Vzorec:
C₆H₈O₂ MW: 112,127 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03093337 CAS číslo: 56663-76-4 |