Tisk…
(R)-tert-Butyl (2-oxoazepan-3-yl)carbamate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR917182-1G OR917182-250MG
APOSOR917182-1GEA 4040 CZK
APOSOR917182-1G APOSOR917182-250MG
(R)-tert-Butyl (2-oxoazepan-3-yl)carbamate 95%
(R)-tert-Butyl (2-oxoazepan-3-yl)carbamate
Vzorec: C₁₁H₂₀N₂O₃
MW: 228,288 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03788637
CAS číslo: 106691-72-9