Tisk…
1H-Indole-6-acetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR917177-1G OR917177-250MG
APOSOR917177-1GEA 2730 CZK
APOSOR917177-1G APOSOR917177-250MG
1H-Indole-6-acetic acid 98%
1H-Indole-6-acetic acid
Vzorec: C₁₀H₉NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09837606
CAS číslo: 39689-58-2