Tisk…
6-Methyl-1,3-benzodioxole-5-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR917166-1G OR917166-250MG
APOSOR917166-1GEA 11380 CZK
APOSOR917166-1G APOSOR917166-250MG
6-Methyl-1,3-benzodioxole-5-carbaldehyde 95%
6-Methyl-1,3-benzodioxole-5-carbaldehyde
Vzorec: C₉H₈O₃
MW: 164,158 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04041885
CAS číslo: 58343-54-7