5-Bromo-4-methylpicolinaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
5-Bromo-4-methylpyridine-2-carbaldehyde
OR917140-1G
OR917140-250MG
APOSOR917140-1GEA
3610
CZK
APOSOR917140-1G
APOSOR917140-250MG
5-Bromo-4-methylpicolinaldehyde 97%
5-Bromo-4-methylpicolinaldehyde
Vzorec:
C₇H₆BrNO MW: 200.033 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD07375095 CAS číslo: 886364-94-9 |