4-Chloro-3-hydroxy butyronitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR917127-1G
OR917127-5G
APOSOR917127-1GEA
9100
CZK
APOSOR917127-1G
APOSOR917127-5G
4-Chloro-3-hydroxy butyronitrile 95%
4-Chloro-3-hydroxy butyronitrile
Vzorec:
C₄H₆ClNO MW: 119,55 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07783068 CAS číslo: 105-33-9 |