trans-4-Methylamino-cyclohexanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
trans-4-(Methylamino)cyclohexanol
OR917120-10G
OR917120-1G
OR917120-5G
APOSOR917120-10GEA
22950
CZK
APOSOR917120-10G
APOSOR917120-1G
APOSOR917120-5G
trans-4-Methylamino-cyclohexanol 97%
trans-4-Methylamino-cyclohexanol
Vzorec:
C₇H₁₅NO MW: 129.2 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09954372 CAS číslo: 22348-44-3 |