Tisk…
(2-Oxo-1,3-benzoxazol-3(2H)-yl)acetaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR917094-1G OR917094-250MG
APOSOR917094-1GEA 11380 CZK
APOSOR917094-1G APOSOR917094-250MG
(2-Oxo-1,3-benzoxazol-3(2H)-yl)acetaldehyde 95%
(2-Oxo-1,3-benzoxazol-3(2H)-yl)acetaldehyde
Vzorec: C₉H₇NO₃
MW: 177,157 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09864427
CAS číslo: 13610-81-6