Tisk…
2-Methyl-1,3-benzothiazole-5-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR917051-10G OR917051-1G OR917051-5G
APOSOR917051-10GEA 0 CZK
APOSOR917051-10G APOSOR917051-1G APOSOR917051-5G
2-Methyl-1,3-benzothiazole-5-carboxylic acid 97%
2-Methyl-1,3-benzothiazole-5-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₇NO₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00498510
CAS číslo: 24851-69-2