Tisk…
4-(4-Aminophenoxy)pyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(Pyridin-4-yloxy)aniline
OR917039-1G OR917039-250MG
APOSOR917039-1GEA 6780 CZK
APOSOR917039-1G APOSOR917039-250MG
4-(4-Aminophenoxy)pyridine 95%
4-(4-Aminophenoxy)pyridine
Vzorec: C₁₁H₁₀N₂O
MW: 186.21 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06825431
CAS číslo: 102877-78-1