Tisk…
Tetraacid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR917035-1G OR917035-5G OR917035-250MG
APOSOR917035-1GEA 9330 CZK
APOSOR917035-1G APOSOR917035-5G APOSOR917035-250MG
Tetraacid
Tetraacid
Vzorec: C₁₇H₂₈O₁₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08669605
CAS číslo: 35638-19-8