Tisk…
1,1'-Carbonimidoylbis-1H-imidazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Di(1H-imidazol-1-yl)methanimine
OR917034-10G OR917034-1G OR917034-5G
APOSOR917034-10GEA 5030 CZK
APOSOR917034-10G APOSOR917034-1G APOSOR917034-5G
1,1'-Carbonimidoylbis-1H-imidazole 95%
1,1'-Carbonimidoylbis-1H-imidazole
Vzorec: C₇H₇N₅
MW: 161.164 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10699388
CAS číslo: 104619-51-4