{4-[(1H-Imidazol-1-yl)methyl]phenyl}methanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
1-[4-(Hydroxymethyl)benzyl]-1H-imidazole, 4-[(1H-Imidazol-1-yl)methyl]benzyl alcohol
OR9170-1G
OR9170-250MG
APOSOR9170-1GEA
9130
CZK
APOSOR9170-1G
APOSOR9170-250MG
{4-[(1H-Imidazol-1-yl)methyl]phenyl}methanol 97%
{4-[(1H-Imidazol-1-yl)methyl]phenyl}methanol
Vzorec:
C₁₁H₁₂N₂O MW: 188.226 g/mol Bod tání: 65…67 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08271921 CAS číslo: 103573-92-8 UN: 3259 ADR: 8 III |