Tisk…
(4-Methoxy-phenyl)-oxo-acetonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR916987-1G OR916987-5G
APOSOR916987-1GEA 6220 CZK
APOSOR916987-1G APOSOR916987-5G
(4-Methoxy-phenyl)-oxo-acetonitrile 95%
(4-Methoxy-phenyl)-oxo-acetonitrile
Vzorec: C₉H₇NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06658462
CAS číslo: 14271-83-1