Tisk…
1-(1-Hydroxy-cyclopentyl)-ethanone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR916980-1G OR916980-250MG
APOSOR916980-1GEA 17990 CZK
APOSOR916980-1G APOSOR916980-250MG
1-(1-Hydroxy-cyclopentyl)-ethanone 95%
1-(1-Hydroxy-cyclopentyl)-ethanone
Vzorec: C₇H₁₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06658286
CAS číslo: 17160-89-3