Tisk…
2-Amino-6-chloronicotinonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR916978-1G OR916978-250MG
APOSOR916978-1GEA 15640 CZK
APOSOR916978-1G APOSOR916978-250MG
2-Amino-6-chloronicotinonitrile 95%
2-Amino-6-chloronicotinonitrile
Vzorec: C₆H₄ClN₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18261104
CAS číslo: 52471-07-5