Tisk…
4-(4-Hydroxybut-1-yn-1-yl)benzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR916955-1G OR916955-250MG
APOSOR916955-1GEA 11380 CZK
APOSOR916955-1G APOSOR916955-250MG
4-(4-Hydroxybut-1-yn-1-yl)benzaldehyde 95%
4-(4-Hydroxybut-1-yn-1-yl)benzaldehyde
Vzorec: C₁₁H₁₀O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03406287
CAS číslo: 544707-13-3