Tisk…
2-Chloro-6-methoxybenzamide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR916916-1G OR916916-250MG
APOSOR916916-1GEA 12400 CZK
APOSOR916916-1G APOSOR916916-250MG
2-Chloro-6-methoxybenzamide 95%
2-Chloro-6-methoxybenzamide
Vzorec: C₈H₈ClNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11846167
CAS číslo: 107485-43-8